Merck
ADVH7F382906
AChemBlock
p-tolyl 4-guanidinobenzoate
Größe auswählen
25 MG
CHF 231.47
Lieferanten-SKU: Q69484-25MG
CHF 231.47
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
CHF 231.47
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: Q69484-25MG
CHF 231.47
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
p-tolyl 4-guanidinobenzoate
Inchi Code
1S/C15H15N3O2/c1-10-2-8-13(9-3-10)20-14(19)11-4-6-12(7-5-11)18-15(16)17/h2-9H,1H3,(H4,16,17,18)
InChIKey
OELAPCOUDOSGBC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q69484-p-tolyl-4-guanidinobenzoate.html
Synonym
p-tolyl 4-guanidinobenzoate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q69484-p-tolyl-4-guanidinobenzoate.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)