Wichtige Dokumente
ADVH7F381E3C
AChemBlock
6-((bis(pyridin-2-ylmethyl)amino)methyl)nicotinic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: Q66264-250MG
CHF 415.18
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: Q66264-250MG
CHF 415.18
Iupac Name
6-((bis(pyridin-2-ylmethyl)amino)methyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C19H18N4O2/c24-19(25)15-7-8-18(22-11-15)14-23(12-16-5-1-3-9-20-16)13-17-6-2-4-10-21-17/h1-11H,12-14H2,(H,24,25)
InChIKey
LEUMMUGJQNPJQK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q66264-6-bis-pyridin-2-ylmethyl-amino-methyl-nicotinic-acid.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)