Merck
ADVH7F381992
AChemBlock
2-Sulfamoyl-nicotinic acid methyl ester
Größe auswählen
250 MG
CHF 280.46
1 G
CHF 635.63
5 G
CHF 2’362.53
Lieferanten-SKU: P51750-250MG
CHF 280.46
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 280.46
1 G
CHF 635.63
5 G
CHF 2’362.53
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: P51750-250MG
CHF 280.46
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-(aminosulfonyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C7H8N2O4S/c1-13-7(10)5-3-2-4-9-6(5)14(8,11)12/h2-4H,1H3,(H2,8,11,12)
InChIKey
MCSRJNIUDNKGQU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p51750-2-sulfamoyl-nicotinic-acid-methyl-ester.html
Synonym
methyl 2-sulfamoylnicotinate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p51750-2-sulfamoyl-nicotinic-acid-methyl-ester.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)