Wichtige Dokumente
ADVH7F380D43
AChemBlock
3,5-Diamino-N-(2-hydroxyphenyl)benzamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: P42304-1G
CHF 219.22
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: P42304-1G
CHF 219.22
Iupac Name
3,5-diamino-N-(2-hydroxyphenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C13H13N3O2/c14-9-5-8(6-10(15)7-9)13(18)16-11-3-1-2-4-12(11)17/h1-7,17H,14-15H2,(H,16,18)
InChIKey
RIDFXCJZVPLORI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42304-3-5-diamino-n-2-hydroxyphenyl-benzamide.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)