Merck
ADVH7F3805F1
AChemBlock
1-(2-(Allyloxy)phenyl)ethanol
Größe auswählen
1 G
CHF 225.34
Lieferanten-SKU: P42881-1G
CHF 225.34
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 225.34
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: P42881-1G
CHF 225.34
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[2-(allyloxy)phenyl]ethanol
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-3-8-13-11-7-5-4-6-10(11)9(2)12/h3-7,9,12H,1,8H2,2H3
InChIKey
WQYKYVPADAPVDK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p42881-1-2-allyloxy-phenyl-ethanol.html
Synonym
1-(2-(allyloxy)phenyl)ethan-1-ol
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42881-1-2-allyloxy-phenyl-ethanol.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)