Merck
ADVH7F380339
AChemBlock
2-Amino-1-(3,4-difluorophenyl)ethanol hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.62
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-amino-1-(3,4-difluorophenyl)ethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9F2NO.ClH/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)8(12)4-11;/h1-3,8,12H,4,11H2;1H
InChIKey
LALUSKXGSAYYSN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p43069-2-amino-1-3-4-difluorophenyl-ethanol-hydrochloride.html
Synonym
2-amino-1-(3,4-difluorophenyl)ethan-1-ol hydrochloride
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p43069-2-amino-1-3-4-difluorophenyl-ethanol-hydrochloride.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)