Wichtige Dokumente
ADVH7F37FCDA
AChemBlock
5-bromo-2-methoxy-4-methylthiazole
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: O32215-100MG
CHF 476.42
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: O32215-100MG
CHF 476.42
Iupac Name
5-bromo-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl methyl ether
Inchi Code
1S/C5H6BrNOS/c1-3-4(6)9-5(7-3)8-2/h1-2H3
InChIKey
CJNSKAXSXFPZPW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32215-5-bromo-2-methoxy-4-methylthiazole.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)