Merck
ADVH7F37FCB8
AChemBlock
6-ethynyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Größe auswählen
100 MG
CHF 378.44
250 MG
CHF 696.87
Lieferanten-SKU: O32175-100MG
CHF 378.44
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 378.44
250 MG
CHF 696.87
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: O32175-100MG
CHF 378.44
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-ethynyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C8H5N3/c1-2-6-3-7-8(9-4-6)5-10-11-7/h1,3-5H,(H,10,11)
InChIKey
IDSVCLYHJYYJBX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o32175-6-ethynyl-1h-pyrazolo-4-3-b-pyridine.html
Synonym
6-ethynyl-1h-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32175-6-ethynyl-1h-pyrazolo-4-3-b-pyridine.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)