Merck
ADVH7F37FC46
AChemBlock
N2-methylbenzo[d]thiazole-2,6-diamine
Größe auswählen
25 MG
CHF 378.44
100 MG
CHF 886.71
250 MG
CHF 1’027.55
1 G
CHF 4’358.87
Lieferanten-SKU: O32028-25MG
CHF 378.44
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
CHF 378.44
100 MG
CHF 886.71
250 MG
CHF 1’027.55
1 G
CHF 4’358.87
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: O32028-25MG
CHF 378.44
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N~2~-methyl-1,3-benzothiazole-2,6-diamine
Inchi Code
1S/C8H9N3S/c1-10-8-11-6-3-2-5(9)4-7(6)12-8/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
AETGNFZQUIMJCQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
dark gray powder
Product Link
https://www.achemblock.com/o32028-n2-methylbenzo-d-thiazole-2-6-diamine.html
Synonym
n2-methylbenzo[d]thiazole-2,6-diamine
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32028-n2-methylbenzo-d-thiazole-2-6-diamine.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)