Merck
ADVH7F37F4A0
AChemBlock
5-Chloro-2-methoxy-DL-phenylalanine
Größe auswählen
250 MG
CHF 194.72
1 G
CHF 378.44
5 G
CHF 1’015.31
Lieferanten-SKU: O28775-250MG
CHF 194.72
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 194.72
1 G
CHF 378.44
5 G
CHF 1’015.31
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.66
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: O28775-250MG
CHF 194.72
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-2-methoxyphenylalanine
Inchi Code
1S/C10H12ClNO3/c1-15-9-3-2-7(11)4-6(9)5-8(12)10(13)14/h2-4,8H,5,12H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
GYEARKBBUBYION-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/o28775-5-chloro-2-methoxy-dl-phenylalanine.html
Synonym
2-amino-3-(5-chloro-2-methoxyphenyl)propanoic acid
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o28775-5-chloro-2-methoxy-dl-phenylalanine.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)