Wichtige Dokumente
ADVH7F37D666
AChemBlock
1-Boc-3-cyclohexyl-piperazine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: M22601-100MG
CHF 335.57
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: M22601-100MG
CHF 335.57
Iupac Name
tert-butyl 3-cyclohexyl-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H28N2O2/c1-15(2,3)19-14(18)17-10-9-16-13(11-17)12-7-5-4-6-8-12/h12-13,16H,4-11H2,1-3H3
InChIKey
KYRDQEBDGNCFSC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m22601-1-boc-3-cyclohexyl-piperazine.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)