Merck
ADVH7F37C88B
AChemBlock
3-azatricyclo[4.2.1.02,5]non-7-en-4-one
Größe auswählen
1 G
CHF 421.30
Lieferanten-SKU: T96397-1G
CHF 421.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 421.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: T96397-1G
CHF 421.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-azatricyclo[4.2.1.0(2,5)]non-7-en-4-one
Inchi Code
1S/C8H9NO/c10-8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9-8/h1-2,4-7H,3H2,(H,9,10)
InChIKey
WBZQHVKGKQXWMW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/t96397-3-azatricyclo-4-2-1-02-5-non-7-en-4-one.html
Synonym
3-azatricyclo[4.2.1.02,5]non-7-en-4-one
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t96397-3-azatricyclo-4-2-1-02-5-non-7-en-4-one.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)