Merck
ADVH7F37C05A
AChemBlock
4-(1,2-diphenylbut-1-en-1-yl)phenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.4
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(E)-4-(1,2-diphenylbut-1-en-1-yl)phenol
Inchi Code
1S/C22H20O/c1-2-21(17-9-5-3-6-10-17)22(18-11-7-4-8-12-18)19-13-15-20(23)16-14-19/h3-16,23H,2H2,1H3/b22-21+
InChIKey
YJVFSITVRZYTHO-QURGRASLSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t100203-4-1-2-diphenylbut-1-en-1-yl-phenol.html
Synonym
(e)-4-(1,2-diphenylbut-1-en-1-yl)phenol
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t100203-4-1-2-diphenylbut-1-en-1-yl-phenol.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)