Merck
ADVH7F37B92B
AChemBlock
4-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-3-amine
Größe auswählen
100 MG
CHF 311.07
250 MG
CHF 482.54
1 G
CHF 1’125.53
Lieferanten-SKU: T94414-100MG
CHF 311.07
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 311.07
250 MG
CHF 482.54
1 G
CHF 1’125.53
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.06
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: T94414-100MG
CHF 311.07
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-3-amine
Inchi Code
1S/C8H8BrNO/c9-5-2-1-3-7-8(5)6(10)4-11-7/h1-3,6H,4,10H2
InChIKey
FDWXLXRSLLDBEX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow oil
Product Link
https://www.achemblock.com/t94414-4-bromo-2-3-dihydrobenzofuran-3-amine.html
Synonym
4-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-3-amine
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t94414-4-bromo-2-3-dihydrobenzofuran-3-amine.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)