Merck
ADVH7F37AFE9
AChemBlock
tert-butyl 1H-pyrrol-2-ylcarbamate
Größe auswählen
250 MG
CHF 292.70
1 G
CHF 660.13
5 G
CHF 1’762.40
Lieferanten-SKU: T102112-250MG
CHF 292.70
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 292.70
1 G
CHF 660.13
5 G
CHF 1’762.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: T102112-250MG
CHF 292.70
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (1H-pyrrol-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C9H14N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-5-4-6-10-7/h4-6,10H,1-3H3,(H,11,12)
InChIKey
FMZRREGKVGYJDA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
gray solid
Product Link
https://www.achemblock.com/t102112-tert-butyl-1h-pyrrol-2-ylcarbamate.html
Synonym
tert-butyl (1h-pyrrol-2-yl)carbamate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t102112-tert-butyl-1h-pyrrol-2-ylcarbamate.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)