Merck
ADVH14DBB39E
AChemBlock
2-(3-Fluorophenoxy)ethanamine
Größe auswählen
1 G
CHF 298.83
5 G
CHF 776.48
25 G
CHF 2’925.92
Lieferanten-SKU: P42322-1G
CHF 298.83
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 298.83
5 G
CHF 776.48
25 G
CHF 2’925.92
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: P42322-1G
CHF 298.83
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3-fluorophenoxy)ethylamine
Inchi Code
1S/C8H10FNO/c9-7-2-1-3-8(6-7)11-5-4-10/h1-3,6H,4-5,10H2
InChIKey
UTSSEDORJLCBMS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p42322-2-3-fluorophenoxy-ethanamine.html
Synonym
2-(3-fluorophenoxy)ethan-1-amine
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42322-2-3-fluorophenoxy-ethanamine.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)