Merck
ADVH0430B218
AChemBlock
ethyl 4-chloro-2,2-dimethylbutanoate
Größe auswählen
100 MG
CHF 402.93
250 MG
CHF 666.25
1 G
CHF 1’713.41
Lieferanten-SKU: O32194-100MG
CHF 402.93
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 402.93
250 MG
CHF 666.25
1 G
CHF 1’713.41
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.66
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: O32194-100MG
CHF 402.93
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 4-chloro-2,2-dimethylbutanoate
Inchi Code
1S/C8H15ClO2/c1-4-11-7(10)8(2,3)5-6-9/h4-6H2,1-3H3
InChIKey
NTPXZPHIALBTDR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless to light yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/o32194-ethyl-4-chloro-2-2-dimethylbutanoate.html
Synonym
ethyl 4-chloro-2,2-dimethylbutanoate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32194-ethyl-4-chloro-2-2-dimethylbutanoate.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)