Merck
ADVH0430B160
AChemBlock
1-(2-fluoro-6-methoxyphenyl)piperazine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 482.54
250 MG
CHF 739.74
1 G
CHF 1’762.40
5 G
CHF 5’191.70
Lieferanten-SKU: O32010-100MG
CHF 482.54
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 482.54
250 MG
CHF 739.74
1 G
CHF 1’762.40
5 G
CHF 5’191.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.71
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: O32010-100MG
CHF 482.54
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2-fluoro-6-methoxyphenyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15FN2O.ClH/c1-15-10-4-2-3-9(12)11(10)14-7-5-13-6-8-14;/h2-4,13H,5-8H2,1H3;1H
InChIKey
ZORXSYSCDAWXQV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o32010-1-2-fluoro-6-methoxyphenyl-piperazine-hydrochloride.html
Synonym
1-(2-fluoro-6-methoxyphenyl)piperazine hydrochloride
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32010-1-2-fluoro-6-methoxyphenyl-piperazine-hydrochloride.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)