Wichtige Dokumente
ADVH0430A334
AChemBlock
2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: O28388-250MG
CHF 231.47
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: O28388-250MG
CHF 231.47
Iupac Name
3-[1,1'-biphenyl]-3-ylalanine
Inchi Code
1S/C15H15NO2/c16-14(15(17)18)10-11-5-4-8-13(9-11)12-6-2-1-3-7-12/h1-9,14H,10,16H2,(H,17,18)
InChIKey
XXPHIHDDXCFWMS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o28388-2-amino-3-biphenyl-3-yl-propionic-acid.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)