Merck
ADV638391320
AChemBlock
2-methyloxetan-3-ol
Größe auswählen
250 MG
CHF 402.93
1 G
CHF 923.45
5 G
CHF 3’513.80
Lieferanten-SKU: L18037-250MG
CHF 402.93
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 402.93
1 G
CHF 923.45
5 G
CHF 3’513.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: L18037-250MG
CHF 402.93
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-3-oxetanol
Inchi Code
1S/C4H8O2/c1-3-4(5)2-6-3/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
KHCRYZBFFWBCMJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/l18037-2-methyloxetan-3-ol.html
Synonym
2-methyloxetan-3-ol
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l18037-2-methyloxetan-3-ol.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)