Merck
AC5H97ED20D4
Accela ChemBio Inc.
3-Methylphthalic Anhydride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.14
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-methyl-2-benzofuran-1,3-dione
Inchi Code
1S/C9H6O3/c1-5-3-2-4-6-7(5)9(11)12-8(6)10/h2-4H,1H3
InChIKey
TWWAWPHAOPTQEU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY049258&attname=GoodsCode
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY049258.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)