Wichtige Dokumente
AABH99A4AD2D
AA BLOCKS, INC.
4-imino-1,4-dihydropyridine-3-carbaldehyde; trifluoroacetic acid
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
4-imino-1,4-dihydropyridine-3-carbaldehyde 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C6H6N2O.C2HF3O2/c7-6-1-2-8-3-5(6)4-9;3-2(4,5)1(6)7/h1-4H,(H2,7,8);(H,6,7)
InChIKey
STBDXCULUSZTMT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1187933-19-2
Synonym
4-Aminonicotinaldehyde 2,2,2-trifluoroacetate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1187933-19-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)