Merck
AABH97CE89A7
AA BLOCKS, INC.
3-(3,4-dimethoxyphenyl)adamantane-1-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.4
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-adamantanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C19H24O4/c1-22-15-4-3-14(6-16(15)23-2)18-7-12-5-13(8-18)10-19(9-12,11-18)17(20)21/h3-4,6,12-13H,5,7-11H2,1-2H3,(H,20,21)
InChIKey
JWSIHEWTCURFRH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/924843-90-3
Synonym
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)adamantane-1-carboxylicacid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=924843-90-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)