Merck
AABH97CE81EF
AA BLOCKS, INC.
1-benzyl-2,5-dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.34
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-benzyl-2,5-dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C18H17NO/c1-13-8-9-18-16(10-13)17(12-20)14(2)19(18)11-15-6-4-3-5-7-15/h3-10,12H,11H2,1-2H3
InChIKey
UJTFYHRAABPCDZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1228552-95-1
Synonym
1-benzyl-2,5-dimethylindole-3-carbaldehyde
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1228552-95-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)