Merck
Intensiviertes und kontinuierliches Downstream-Processing
Steigern Sie die betriebliche Effizienz und Flexibilität bei gleichzeitiger Reduzierung des Platzbedarfs und der Kosten.
Möchten Sie die Effizienz Ihrer Downstream-Prozesse steigern?
Die Transformation des Workflows für die Bioproduktion wird durch die Nachfrage nach neuen Therapeutika beschleunigt, kombiniert mit der Notwendigkeit, Kosten zu senken und gleichzeitig betriebliche Flexibilität und Produktivität zu gewährleisten.
Prozessintensivierung, geschlossene und kontinuierliche Bioprozess-Anwendungen sind grundlegende Strategien, um diese Ziele zu erreichen. Sie werden weit verbreitet und erfolgreich in nachgelagerten Prozessen eingesetzt, damit diese effizienter, schneller, kleiner, kostengünstiger und nachhaltiger sind.
Um biopharmazeutische Hersteller dabei zu unterstützen, ihre Prozesse zu intensivieren, zu schließen, digital zu verbessern oder vollständig kontinuierliche Prozesse umzusetzen und ein neues Maß an betrieblicher Effizienz und Flexibilität zu erreichen, gibt es mehrere Stellschrauben in der DSP-Suite.
Ultrafiltration
Der Einsatz der Single-Pass-Tangentialflussfiltration (SPTFF) macht Haltetanks oder Retentatschleifen überflüssig und ermöglicht einen vollständigen Durchfluss und intensivierte Downstream-Prozesse monoklonaler Antikörper. Produktivität und Effizienz der mAk-DSP-Prozesse können durch die Kopplung von SPTFF mit Verfahren der Chromatographieeinheit zusätzlich gesteigert werden. Die SPTFF ist außerdem einzigartig positioniert, um hochkonzentrierte Formulierungen mit verbesserter Produktrückgewinnung während des letzten Formulierungsschritts zu ermöglichen.
  •  Pellicon®-SPTFF bietet eine beispiellose Lösung zur Reduzierung der Prozessvolumina im Downstream-Processing von Arzneimitteln, zur Erreichung von Konzentrationen und Ausbeuten, die mit Batch-TFF aufgrund von Begrenzungen des Arbeitsvolumens nicht erreicht werden können, und zur Ermöglichung vernetzter und kontinuierlicher Prozesse.
  • Pellicon®-Kassetten bieten eine konsistente und zuverlässige Reinheitsgarantie in jeder Phase und in jeder Größenordnung während der gesamten Lebensdauer eines Arzneimittels.
  • Pellicon®-Kapseln für die Filtration von Feed-Streams, die Einwegfunktionen erfordern, einschließlich verbesserter Benutzerfreundlichkeit, Prozessflexibilität, Produktbearbeitungszeit und geringerer Belastung für den Bediener.
Zugehörige Kategorien
Bediener in vollständiger Schutzausrüstung vor dem Mobius-Multi-Column-Capture-System
Chromatografiesysteme für das Bioprocessing
Single-Use- und Multi-Use-Chromatografiesysteme sind von entscheidender Bedeutung für die Trennung Ihrer wertvollen Moleküle.
Vier verschieden große Flaschen mit Eshmuno®-Harz für die Affinitätschromatographie stehen auf schwarzem Untergrund, während ein Wissenschaftler im Hintergrund an einer Maschine arbeitet.
Harze für die Affinitätschromatographie
Die Affinitätschromatographie wird häufig als Capture-Schritt eingesetzt, um das Zielmolekül zu isolieren und das Prozessvolumen zu verringern.
4 verschiedene Größen von Eshmuno-CMX-Harzflaschen für die Ionenaustauschchromatographie
Harze für die Ionenaustauschchromatografie
Bei der Ionenaustauschchromatografie (IEX) werden Biomoleküle anhand des Ladungsunterschieds zwischen Zielmolekül und Chromatografieharz getrennt.
3 Größen von Natrix-Q-Chromatographie-Membraneinheiten
Membranchromatographie
Optimieren Sie die Downstream-Aufreinigung mithilfe der Membranchromatographie für Capture und Polishing. Natrix-Membranen steigern die Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Einrichtung.
Pelicon-Kassetteneinsatz im Labormaßstab für die Single-Pass-Tangentialflussfiltration
Produkte für die Tangentialflussfiltration
Gesteigerte Filtrationspräzision: Unsere Tangentialflussprodukte sorgen für Reinheit von mAk, Impfstoffen und mehr, wobei sie von Single-Use auf Multi-Use skaliert werden können.
Weitere Informationsquellen
Webinare zu diesem Thema
Effective Implementation of Multi Column Chromatography
Verbessern Sie Ihre Prozesseffizienz und senken Sie die Kosten
Zugehörige Videos
BioContinuum™-Plattform: Ihr Wegbereiter für die biotechnologische Produktionsanlage der Zukunft!