Merck
Vertrauen in Konstanz
mit Milli-Q®-Laborwassersystemen und den passenden Services
Konstante Laborwasserqualität mit Milli-Q®-Wasseraufbereitungssystemen
Warum benötigen Labore eine gleichbleibende Wasserqualität? Weil die Genauigkeit der Ergebnisse und die Produktivität des Labors davon abhängen. Aus diesem Grund werden die Milli-Q®-Wasseraufbereitungssysteme und Verbrauchsmaterialien intelligent konzipiert, qualitativ hochwertig gefertigt und während ihrer gesamten Lebensdauer gewartet, damit Sie sich auf eine zuverlässige Leistung und einen durchgängigen unterbrechungsfreien Betrieb Ihres Labors verlassen können.
Durch Aufbereitungstechnologien eine hervorragende Laborwasserqualität erzeugen und bewahren
Unsere patentierten Innovationen tragen dazu bei, dass stets Wasser von gleichbleibender Qualität abgegeben und gleichzeitig der ökologische Fußabdruck der Wasseraufbereitung im Labor verkleinert wird.
Die Qualität und Zuverlässigkeit Ihrer Analysen wird durch die innovativen Milli-Q®-Laborwassersysteme sichergestellt.
  • Das Elix® Elektroentionisierungsmodul (EDI) produziert Reinwasser (Typ 2) in konstanter Qualität, ohne dass gefährliche chemische Regenerationsverfahren erforderlich sind. Dadurch werden Instandhaltungsarbeiten reduziert und niedrige und vorhersagbare Betriebskosten gewährleistet.
  • Mit der E.R.A.®-Technologie (Evolutive Reject Adjustment) in unseren Hochdurchsatzsystemen wird die Wasserrückgewinnung aus der Umkehrosmosemembran (RO) optimiert, was den Wasserverbrauch um bis zu 50 % im Vergleich zu unserer vorherigen Generation von RO-Systemen reduziert.
  • Das intelligente Tankdesign bietet einen umfassenden Schutz vor Kontamination durch Bakterien, Partikeln und CO2 und schützt die Reinheit von gelagertem Wasser besser als je zuvor. Zu den Merkmalen gehören ein luftdichter Deckel mit einem nahtlos integrierten Belüftungsfilter, Überlauf- und Füllstandssensoren sowie ein automatisches Desinfektionsmodul (ASM) mit einer quecksilberfreien UV LED-Lampe.
  • Die quecksilberfreien ech2o® UV-Lampen bieten eine hocheffiziente Bakterienkontrolle und Photooxidation organischer Verunreinigungen und machen den Einsatz von Quecksilber und die damit verbundene regulierte Entsorgung überflüssig.
  • Der Lab Close-Modus schaltet Ihr System effektiv in den Ruhezustand, wenn Ihr Labor für längere Zeit geschlossen ist, um den Wasser- und Energieverbrauch zu minimieren und gleichzeitig die Wasserqualität zu bewahren.
Diagramm des konstanten Widerstands mit Elix EDI im Vergleich zum plötzlichen Abfall des Widerstands mit der Standard DI-Technologie.
Das Elix®-Elektroentionisierungsmodul (EDI) erzeugt Reinwasser in konstanter Qualität. In der Grafik wird deutlich, dass die Elix® EDI-Technologie anderen Systemen mit Ionenaustauscherharzen überlegen ist. Wenn die Harzpackungen erschöpft sind, sinkt der Widerstand drastisch.
Immer spezifikationskonform: Garantierte Reinheit des Laborwassers mit originaenl Milli-Q®-Verbrauchsmaterialien
Alle Milli-Q®-Verbrauchsmaterialien wurden validiert, um fortlaufend die erwartete Wasserqualität zu erzeugen; sie werden mit Qualitätszertifikaten geliefert.
Sehen Sie sich diese Videos an, um zu erfahren, wie leistungsstarke und patentierte Aufbereitungsmedien in unseren Verbrauchsmaterialien zusammenwirken, um eine gleichbleibende Wasserqualität zu liefern und zu bewahren sowie die Langlebigkeit Ihres Wasseraufbereitungssystems zu garantieren:
Um sicherzustellen, dass die Wasserqualität stets innerhalb der Spezifikationen bleibt, bieten wir Dienstleistungen und Konstruktionsmerkmale, um Sie beim rechtzeitigen Austausch von Verbrauchsmaterialien zu unterstützen.
  • e-Sure-Etiketten: Die RFID-Technologie auf den Verbrauchsmaterialien ermöglicht es Ihrem System, den Status und die Lebensdauer aller im System befindlichen Verbrauchsmaterialien zu überwachen. Sie werden benachrichtigt, wenn die Kartuschen ausgetauscht werden müssen, und haben die Gewissheit, dass Daten rückverfolgbar sind. Der Status der Verbrauchsmaterialien kann auch online über MyMilli-Q™ Digital Services überwacht werden.
  • Abrufvereinbarung für Verbrauchsmaterialien: Mit nur einer Bestellung erhalten Sie während des gesamten Jahres automatische Lieferungen der benötigten Verbrauchsmaterialien. Sie sparen Zeit und Geld und haben die Gewissheit, dass immer die richtigen Verbrauchsmaterialien zur entsprechenden Zeit zur Verfügung stehen.
  • Einfacher, angeleiteter Austausch der Verbrauchsmaterialien: Bildschirmassistenten und Tutorials auf YouTube bieten visuelle Schritt-für-Schritt-Anleitungen, um sicherzustellen, dass alle Wartungsarbeiten korrekt durchgeführt werden.
Gesicherte 24/7-Überwachung, Rückverfolgbarkeit & Leistung
Es ist wichtig zu wissen, dass Ihr Wasseraufbereitungssystem konstant in der Lage ist, die Spezifikationen für die Wasserqualität in Ihrem Labor einzuhalten. Milli-Q® Systeme und Services bieten Ihnen rund um die Uhr Gewissheit in Bezug auf Ihre Wasserqualität: zum Zeitpunkt der Entnahme, während des gesamten Tages und sogar, wenn Sie im Urlaub sind.
Bildschirm der Q-POD-Reinstwasser-Entnahmeeinheit mit eingestecktem USB-Stick zum Herunterladen von Wasserqualitätsdaten.
Wasserqualitätsüberwachung an der Entnahmestelle
Behalten Sie die Wasserqualitätsparameter während der Entnahme ganz einfach im Blick. Der Produktwasserwiderstand und der gesamte organische Kohlenstoff (TOC) können auf einen Blick direkt auf dem Touchscreen der Entnahmeeinheit überwacht werden. Diese Werte werden von unseren Systemen kontinuierlich überwacht, sodass Sie sich auf Ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können.
  • Überwachung des Widerstands: Unsere neuesten Reinstwassersysteme (Typ 1) enthalten präzise Inline-Widerstandsmesszellen, mit denen der Produktwasserwiderstand genau und kontinuierlich gemessen wird. Das Widerstandsmessgerät wurde gemäß den ASTM-Empfehlungen gebaut und entspricht den Anforderungen der USP-Eignungsprüfung für Widerstandsmessgeräte. Kalibrierzertifikate für das Widerstandsmessgerät sind im Lieferumfang des Wassersystems enthalten.
  • TOC-Überwachung: Schnelle und hochpräzise TOC-Messungen werden mit den Systemen der Serie Milli-Q® IQ 7 erzielt, in denen unser erstklassiger A10®-TOC-Monitor enthalten ist. Dieser Monitor funktioniert ohne Quecksilber und sein Messbereich (0,5 - 999,9) und seine Präzision entsprechen den Vorgaben der Eignungstests der USP und der Europäischen Pharmakopöe.
Online-System & -Überwachung der Wasserqualität
Die Online-Überwachungs- und Servicefunktion MyMilli-Q™ Remote Care bietet Ihnen rund um die Uhr die Gewissheit, dass Ihr Wasseraufbereitungssystem ordnungsgemäß funktioniert und die Wasserqualität innerhalb der Spezifikationen liegt.
MyMilli-Q™ Digital Services Sticker-Symbol
  • Fernüberwachung: Sicherer Zugriff auf Echtzeit-Systeminformationen, Wasserqualitätsdaten und mehr von Ihrem Computer oder Mobilgerät.
  • Automatische Benachrichtigungen: Benachrichtigungen per E-Mail oder SMS im Fall von Alarmen und Warnmeldungen.
  • Fernsteuerung des Systems: Greifen Sie direkt per Fernzugriff entweder eigenständig oder mit der Fernunterstützung von Milli-Q® Services auf Ihr Wassersystem zu, um dieses zu verwalten.
Erstklassige, ISO-zertifizierte Laborwasserprodukte & Dienstleistungen
Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Entwicklung fortschrittlicher Wasseraufbereitungstechnologien und der Konzeption vollständiger Wasseraufbereitungssysteme sind wir der bevorzugte Partner für Wasseraufbereitungssysteme und Dienstleistungen für Laborwissenschaftler, welche die Qualität und Zuverlässigkeit ihrer Ergebnisse sicherstellen müssen. Es ist unser erklärtes Ziel, Wasseraufbereitungssysteme von höchster Qualität bereitzustellen, die mit einem Höchstmaß an fachkundiger technischer Unterstützung geliefert werden.
ISO 9001:2015 Logo-Symbol
Qualitätsgesicherte Milli-Q®-Laborwassersysteme und Verbrauchsmaterialien
  • ISO 9001:2015 zertifizierte Prozesse in Forschung und Entwicklung: Durch strikt eingehaltene Prozesse wird eine vollständige Dokumentation in jedem Schritt der Produktentwicklung sichergestellt und die Systemleistungen werden auf der Grundlage definierter Protokolle validiert.
  • ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 zertifizierter Produktionsstandort: Milli-Q® Wasseraufbereitungssysteme und Verbrauchsmaterialien werden ausschließlich an unserem Produktionsstandort in Molsheim, Frankreich, unter Einsatz sehr spezifischer patentierter Technologien und einzigartiger Aufbereitungsmedien hergestellt. Durch diese ISO-Zertifizierungen werden ein hohes Qualitätsniveau und die Rückverfolgbarkeit während der Produktion sichergestellt. Einige Komponenten des Produktionsbetriebs, die zur Herstellung spezifischer Produkte oder Bestandteile verwendet werden, sind auch nach GMP und ISO 13485 zertifiziert.
  • Konformitäts-, Kalibrierungs- und Qualitätszertifikate sind für die entsprechenden Systeme, Monitore und Verbrauchsmaterialien erhältlich, um Sie bei der Einhaltung der Branchenanforderungen zu unterstützen.
Milli-Q® Services bietet hochwertige Kundenunterstützung – persönlich und online
Mit unserem Angebot von Milli-Q® Services stellen wir sicher, dass Sie Jahr für Jahr volles Vertrauen in Ihre Wasserqualität und Ihr Wasseraufbereitungssystem haben können.
Asiatischer Mann verlässt Laborumgebung über einen iPad-Bildschirm, der als Tür fungiert
  • Unsere Wasseraufbereitungssysteme werden ausschließlich von Milli-Q®-zertifizierten Außendiensttechnikern in Übereinstimmung mit unseren weltweit auditierbaren Standardarbeitsanweisungen gewartet und repariert.
  • Unsere Serviceorganisation ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert*, was bedeutet, dass durch ein extern auditiertes Qualitätsmanagementsystem höchste Qualitätsstandards und kontinuierliche Verbesserungen sichergestellt werden.
  • Durch Milli-Q®-Servicepläne wird die Optimierung der Leistung Ihres Wasseraufbereitungssystems und die Produktion von aufbereitetem Wasser in gleichbleibender Qualität sichergestellt, um so die Zuverlässigkeit Ihrer Analysen zu unterstützen. Alle Pläne beinhalten einen vollständigen jährlichen Check-up durch einen zertifizierten Außendiensttechniker und Originalteile von unserem ISO-zertifizierten Produktionsstandort.
  • Durch Milli-Q® Service Pharma™ Pläne werden Validierungsverfahren in regulierten Umgebungen erleichtert und alle Elemente abgedeckt, die für die Requalifizierung von Systemen erforderlich sind, sodass bei Audits eine vollständige Compliance vorliegt.
  • Kalibrierungs-, Verifizierungs- und Eignungsprüfdienstleistungen stehen für alle Messgeräte, Sensoren und Monitore der Milli-Q®-Systeme zur Verfügung, um die vollständige Compliance der Geräte und die Akkreditierung des Labors sicherzustellen.
  • Durch das MyMilli-Q™ Online-Vertragsmanagement wird die administrative Betreuung Ihrer Wasseraufbereitungssysteme rationalisiert, sodass Sie mehr Zeit für Ihre Kernaufgaben haben.**
  • Mit MyMilli-Q™ Remote Care können Sie System- und Wasserqualitätsparameter online verfolgen, den technischen Support schneller erreichen und Ihr System von überall aus überwachen und steuern. Es handelt sich um ein webbasiertes Service- und Überwachungstool, das Ihnen einen Echtzeit-Fernüberblick über die Leistung Ihres Systems und die Wasserqualität bietet.*** Und bei Auftreten eines Servicefalls kann unser Serviceteam auf Ihr angeschlossenes System zugreifen, um Probleme schneller zu lösen.
*Die zutreffenden Länder finden Sie unter SigmaAldrich.com/ISO-certificates.
**Für Systeme im Rahmen der Garantie oder mit einem Milli-Q® Service-Plan verfügbar.
***MyMilli-Q™ Remote Care ist für die folgenden Hochdurchsatzsysteme der Serie 7000 erhältlich: Milli-Q® HX, HX SD, HR und CLX sowie die Benchtop-Wasseraufbereitungssysteme Milli-Q® IQ und Milli-Q® IX.
Kontaktieren Sie uns, um Ihr Wassersystem zu optimieren
Zugehörige Produkte