Importance de la standardisation des solutions volumétriques
Bettina Straub-Jubb, MilliporeSigma
Ce que l'on appelle la détermination du titre ou la standardisation d'une solution volumétrique utilisée dans le titrage est l'une des conditions préalables les plus importantes pour obtenir des résultats de titrage fiables et transparents. Des résultats de titrage précis et fiables ne peuvent être obtenus qu'en travaillant avec la concentration exacte de solution volumétrique.
La concentration nominale d'une solution volumétrique utilisée comme titrant dans le processus de tirage est connue. Cette concentration peut différer de la concentration réelle en raison de facteurs divers. Il est primordial de déterminer la concentration réelle à l'aide d'un étalon de titrimétrie afin d'obtenir des résultats de titrage corrects.
La détermination du titre
Le titre est défini comme le quotient de la concentration nominale d'une solution volumétrique et de la concentration réelle. On utilise ensuite le facteur de calcul comme facteur de correction du titrant. On multiplie la valeur mesurée du titre par la concentration nominale.
Titre = c (x) / c~ (X)
c = c~(x) × titre
Titre = facteur
c = concentration molaire réelle de la solution volumétrique
c~ = concentration molaire nominale de la solution volumétrique
La procédure de titrage est influencée par les facteurs suivants :
- Méthode de mesure
- Instrument (incertitude de l'instrument/abrasion de la burette)
- Électrodes (incertitude de l'électrode/altération des électrodes)
- Manipulation
- Balance (erreur de pesée)
- Température
- Solution volumétrique (modification de la concentration par altération, dioxyde de carbone, évaporation de l'eau/du solvant)
Tous les points mentionnés peuvent être éliminés en déterminant le titre en tant que facteur de correction.
Il est important de définir à la fois la méthode d'échantillonnage et la méthode de titrage afin d'obtenir des résultats de titrage et un titre corrects. L'instrument en lui-même peut être légèrement différent, ainsi que la burette, ce qui peut modifier le volume, notamment avec les solutions alcalines. Par conséquent, la détermination du titre doit être réalisée avec le même instrument que celui utilisé pour la détermination de l'échantillon. En fonction de l'usage qui en est fait et du traitement des électrodes, la durée de vie de ces dernières et leur précision peuvent varier. Des différences subtiles de manipulation peuvent également avoir une influence sur les résultats. La modification du volume d'une solution volumétrique à des températures différentes constitue un autre facteur de variation important. L'influence de la température sur une solution aqueuse est de 0,02 % par degré, et de 0,1 % par degré pour les solutions organiques. Il est préférable de travailler au sein d'un laboratoire climatisé. Par ailleurs, l'exactitude de la balance et du processus de pesée est importante. La portion pesée d'une substance doit être suffisamment importante pour que l'on puisse obtenir un résultat de titrage correct. Dans l'idéal, si la concentration de la solution volumétrique est assez faible, on peut également préparer une solution de l'étalon volumétrique et peser une plus grande quantité de cet étalon, ce qui limite les erreurs de pesée.
La stabilité des titrants eux-mêmes peut différer, et elle dépend des conditions de stockage. De manière générale, on peut partir du principe que les solutions alcalines et les solutions Titriplex® sont moins stables que les solutions acides. Les solutions alcalines, par exemple, absorbent le dioxyde de carbone de l'environnement, et leur concentration peut changer rapidement. Les solutions à base d'iode et les solutions de permanganate de potassium sont moins sensibles. Une solution de sulfate d'ammonium et de fer (II) est une solution volumétrique assez instable, et elle nécessite une détermination plus fréquente de sa concentration. Ce ne sont que quelques exemples.
Pour compenser l'intégralité de tous ces facteurs qui influencent votre processus de titrage, une détermination régulière du titre est recommandée. Sa fréquence dépend du type de solution et des conditions qui règnent au sein du laboratoire. Grâce à l'emballage Titripac®, la solution elle-même reste stable et ne subit pas l'influence de l'altération, du dioxyde de carbone, de l'évaporation de l'eau ou des solvants, ou des microbes. Avec Titripac®, on peut réduire la fréquence de détermination du titre. Il est conseillé de réaliser systématiquement une détermination du titre après l'ouverture d'un nouveau flacon de Titripac®. En fonction de la stabilité des solutions et des conditions au sein du laboratoire, le temps qui s'écoule entre deux déterminations du titre peut être défini individuellement par l'utilisateur. Les étalons volumétriques Certipur® sont des substances solides au degré de pureté élevé qui est déterminé par le biais de tests exacts, et ils sont directement traçables jusqu'aux étalons volumétriques du NIST (National Institute of Standards and Technology Gaithersburg, USA). Ils sont conseillés pour réaliser une détermination du titre exacte. Il est important de les faire sécher avant utilisation.
Étalon volumétrique Certipur®
Solution volumétrique Titripur®
Conclusion
Pour obtenir une détermination du titre correcte et fiable, il faut une méthode de tirage précise et fiable basée sur des solutions volumétriques de grande qualité et des étalons précis au degré de pureté élevé.
L'offre de solutions volumétriques Titripur® est constituée de solutions de grande qualité destinées à un large éventail d'applications. En combinaison avec les étalons volumétriques Certipur® au degré de pureté élevé et l'assistance personnalisée assurée par nos experts, les processus de titrage deviennent précis et fiables.