Merck
AccueilProduitsBiologie des protéinesAnalyse des protéines par spectrométrie de masse
Analyse des protéines par spectrométrie de masse
Vue détaillée d'une machine de spectrométrie de masse pour protéines, comprenant divers composants tels que des tubes, des câbles et des cadrans, avec un bouton d'arrêt d'urgence visible et une étiquette jaune de mise en garde. En arrière-plan, un scientifique en blouse blanche travaille dans un environnement de laboratoire, mettant en avant l'utilisation de la machine dans les recherches scientifiques et l'innovation technologique.
La protéomique est un domaine en plein essor qui a besoin de ses propres réactifs et produits de préparation d'échantillons (enzymes, étalons, phases mobiles, matrices, dispositifs de purification d'échantillons…). Les techniques à haut débit, l'automatisation et les améliorations de la chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem (LC/MS/MS) ont permis aux procédures de spectroscopie de masse de s'étendre au-delà de la recherche universitaire et d'être utilisées dans des applications de diagnostic clinique. Afin de répondre à ces besoins de spectrométrie de masse, nous proposons une gamme complète de réactifs pour chaque étape de votre procédure.  
Pour en savoir plus
Réactifs enzymatiques
Une digestion fiable et efficace des protéines, avec des protéases de qualité séquençage pures et sélectives, constitue une étape essentielle lors de la préparation d'échantillons pour la protéomique. Nous proposons une large gamme de protéases d'origine naturelle et recombinantes, notamment des endoprotéinases comme la trypsine (T1426), la chymotrypsine (C6423), l'endoprotéinase Lys-C (324715), l'endoprotéinase Glu-C (324713), l'endoprotéinase Asp-N (324708) ainsi que diverses aminopeptidases (A8200) et carboxypeptidases (C9584). En outre, la SOLu-Trypsin est une solution de trypsine recombinante prête à l'emploi (EMS0004). Cette enzyme de qualité protéomique avancée est stable en solution pour la spectrométrie de masse, elle est conçue pour être stable en solution en conditions de réfrigération et elle peut être utilisée immédiatement sans préparation. 
Étalons internes pour spectrométrie de masse marqués par des isotopes stables Silutions
Nous proposons une large gamme d'étalons pour la protéomique spécialement conçus pour les applications en spectrométrie de masse. Il existe des mélanges de protéines et de peptides hautement caractérisés pour des applications allant de la performance des instruments de spectrométrie de masse aux analyses post-traductionnelles spécifiques. Tous les produits sont fabriqués avec les plus hauts niveaux de qualité et sont spécialement conçus pour vos applications en protéomique. 
Nos étalons universels pour la protéomique (UPS pour "Universal Proteomics Standards"), qui comprennent des étalons bien définis et bien caractérisés, sont composés de 48 protéines de 6 kD à 83 kD ou de 6 mélanges de 8 protéines (UPS2). De plus, le mélange MS Qual/Quant QC (MSQC1) contient 6 protéines humaines digérées par la trypsine et 14 peptides SIL, tandis que les mélanges d'étalonnage des temps de rétention en MS (MSRT1 et MSRT2) sont des mélanges prêts à être injectés qui contiennent respectivement 14 peptides marqués par des isotopes stables ou 9 protéines natives. 
PRODUITS POUR SPECTROMÉTRIE DE MASSE SILu™Prot 
Les produits SILu™Prot sont une nouvelle collection de protéines entières marquées par des isotopes stables (SIL pour "Stable Isotope Labeled") conçues pour être utilisées comme étalons internes pour la spectrométrie de masse en protéomique quantitative. Nous proposons également tous les produits SILu™Prot sous leur forme non marquée, les protéines SILu™Lite. En outre, nos anticorps étalons SILu™MAb et SILu™Lite sont des anticorps monoclonaux étalons de type IgG1 recombinantes qui permettent d'évaluer les propriétés pharmacocinétiques des biothérapies telles que les anticorps monoclonaux thérapeutiques et les protéines de fusion Fc. SILu™MAb est un anticorps marqué par un isotope stable, tandis que SILu™Lite est la forme correspondante non marquée. 
Solutions iChemistry™ de SCIEX
En collaboration avec SCIEX, nous proposons désormais la distribution mondiale de leurs marqueurs détectables par spectrométrie de masse, les solutions iChemistry™, pour une utilisation en recherche fondamentale et appliquée. Ensemble, nos deux sociétés proposent des solutions complètes de réactifs pour la protéomique quantitative afin de permettre aux chercheurs d'étudier plus en profondeur les systèmes biologiques complexes, d'analyser les biomarqueurs potentiels et d'obtenir des résultats. Vous avez désormais accès au plus vaste choix d'outils de haute qualité pour les procédures permettant l'analyse des biomarqueurs. Plus précisément, dans le domaine de la biologie des protéines, notre offre comprend les gammes de produits ICAT®, iTRAQ®, mTRAQ® et CYP450 de SCIEX pour la protéomique quantitative. Avec cette sélection ciblée de kits, de réactifs de marquage, d'échantillons de calibrage et d'étalons de spectrométrie de masse, nous nous faisons fort de répondre à vos besoins en matière de réactifs pour la spectrométrie de masse. 