Technologie ;SMC® ("Single Molecule Counting")
Initialement conçue par Singulex®, Inc., la technologie SMC® ("Single Molecule Counting") s'appuie sur la plateforme SMCxPRO® pour compter des molécules individuelles et permettre aux chercheurs de mesurer des biomarqueurs à des niveaux de l'ordre du femtogramme et de mieux comprendre ainsi leur intérêt clinique entre état sain et état pathologique. Découvrez notre technologie SMC® et nos kits d'immunoessai, et apprenez à concevoir votre propre essai sur mesure pour répondre aux besoins essentiels de vos travaux de recherche.
Products
Le comptage numérique améliore la sensibilité et la plage dynamique
Offrant des performances de dosage maximales tout en suivant une procédure analogue à celle des tests ELISA traditionnels, la technologie SMC® combine une seule étape d'élution et un comptage numérique robuste pour obtenir des rapports signal/bruit améliorés par rapport aux technologies de dosage immunologique classiques. La technologie SMC® permet ainsi une meilleure quantification, que les niveaux d'expression soient faibles ou élevés, sur un système tout-en-un. L'instrument SMCxPRO® détecte la somme de tous les événements numériques comptés au-dessus du seuil du bruit de fond. L'algorithme de détection des événements numériques de l'instrument SMCxPRO® calcule les événements numériques sur un spectre de séries chronologiques pour un seul étalon. Le comptage numérique des molécules améliore ainsi la sensibilité du dosage et élargit sa plage dynamique au-delà de ce qui peut être obtenu avec les méthodes classiques.
Critères de vérification des immunoessais avec SMC®
La qualification des immunoessais avec SMC® vérifiés s'appuie sur un ensemble complet de critères d'évaluation des performances finales, notamment :
- Limite de quantification inférieure
- Précision inter et intra-essai
- Récupération après enrichissement
- Linéarité et parallélisme des dilutions
Domaines de recherche SMC®
Découvrez toutes les façons dont les chercheurs utilisent la technologie SMC®, notamment en mise au point de médicaments, neurosciences, cardiotoxicité, recherche en immunologie, et bien davantage.
Pourquoi choisir la technologie SMC® ?
Découvrez pourquoi le choix de la technologie SMC® ultrasensible peut vous aider à approfondir vos recherches et qui sait, à faire d'autres découvertes.
Plateforme SMCxPRO®
Les essais SMC® sont réalisés sur l'instrument de détection de pointe SMCxPRO®. Apprenez-en plus sur cette plateforme d'immunoessais ultrasensible.
Autre instrumentation SMC®
Voir des informations sur les kits et l'équipement auxiliaires pour les essais SMC® pouvant contribuer à l'optimisation de vos workflows.
Services de tests sur mesure
Apprenez-en davantage sur nos services Custom Assay Development & Innovation (CADI) et demandez de plus amples informations.
Conseils et support pour les produits SMC®
Obtenez des trucs et astuces pour effectuer vos essais SMC® directement auprès de nos experts.
Abonnez-vous à notre newsletter
Restez informé(e) des nouvelles tendances de la recherche en matière de dosages immunologiques et des dernières nouveautés de notre gamme en vous abonnant à notre newsletter Analyte Update ou découvrez notre offre d'immunoessais grâce à notre brochure trimestrielle Analyte Quarterly.