Merck
Plateforme de réduction de la viscosité
Éclaboussure dynamique d'eau avec des gouttelettes suspendues dans l'air, éclairée par une lumière bleue créant une scène sereine et fluide.
La mise en œuvre des schémas posologiques requis nécessite souvent des formulations très concentrées en protéines qui sont parfois trop visqueuses pour être administrées par voie sous-cutanée ou par d'autres voies limitées en volume. Si une réduction de la viscosité avec un seul excipient peut se montrer inefficace ou compromettre la stabilité des protéines, notre plateforme présentant des combinaisons d'excipients réducteurs de viscosité offre plusieurs avantages pour la fabrication et la formulation finale.
Produits
Trier par pertinence
Afficher 1-6 sur 6
Changer de vue
Afficher 1-6 sur 6
Comparer
Référence du produit
Nom du produit
Description du produit
Tarif
Vous avez consulté les résultats 1-6 sur 6
Page 1 de 1
Page 1 sur 1
Vers des formes sous-cutanées des biomédicaments
Notre Plateforme de réduction de la viscosité permet de formuler des biomédicaments très concentrés en protéines sous forme sous-cutanée, conciliant l'augmentation des concentrations et l'amélioration des procédés downstream.
Offre incluant :
  • De nouvelles combinaisons exclusives d'excipients pour atteindre votre concentration cible. Des licences d'utilisation commerciale sont disponibles.
  • La fourniture commerciale d'excipients de qualité Emprove® Expert pour soutenir votre développement clinique et votre commercialisation.
  • Une connaissance de l'application pour faciliter la sélection de la solution la plus prometteuse pour votre protéine d'intérêt.
Support pour le criblage de votre protéine
La plateforme de réduction de la viscosité comprend six excipients appartenant à deux groupes fonctionnels, un acide aminé (L-arginine, L-phénylalanine, monochlorhydrate de L-ornithine) et un composant anionique (acide benzènesulfonique, chlorhydrate de pyridoxine, ester phosphorique du chlorure de thiamine dihydraté). Ces deux composants peuvent agir en synergie, conduisant à une réduction de la viscosité supérieure dans de nombreux cas, à celle d'un excipient unique, tout en maintenant la stabilité des protéines.
Les six excipients peuvent être combinés pour former jusqu'à neuf combinaisons fonctionnelles. Comme chaque protéine est différente, il est important de faire des essais pour trouver la combinaison la plus prometteuse.
Vous trouverez ci-dessous les différentes options que nous vous proposons pour tester la plateforme afin de trouver la combinaison la plus intéressante pour vous.
Collection de six flacons de produit chimique de laboratoire avec étiquette sur fond blanc.
Votre criblage réalisé en interne (gratuit)
  • Kit de test
  • Manuel d'utilisation
  • Conseils techniques
Capture d'écran d'une interface utilisateur comportant divers éléments, notamment des onglets en haut, des champs de saisie et un graphique sur le côté droit
Excipient Finder (gratuit)
Gagnez du temps et économisez votre précieux produit lors de la sélection interne grâce à l'outil de recherche d'excipients, une application web accessible à la demande :
  • Réduit au minimum le nombre d'expériences nécessaires pour trouver la solution optimale
  • Modèle basé sur l'apprentissage automatique (apprentissage machine)
  • Aucune donnée sur la séquence ou la structure de la protéine n'est nécessaire  
Deux personnes en blouse blanche debout dans un laboratoire
Service de tests de faisabilité (service payant)
Vous rencontrez un problème de viscosité, mais n'avez pas les ressources pour tester la plateforme ? Nous proposons un support par le biais de notre service de tests de faisabilité :
  • Criblage de la plateforme avec votre protéine d'intérêt
  • Aide à la recherche de la combinaison la plus prometteuse
  • La plus haute réduction de la viscosité pour atteindre votre concentration cible tout en maintenant la stabilité des protéines
Les avantages de la Plateforme de réduction de la viscosité sont :
  • Mélanges d'excipients synergiques permettant une réduction efficace de la viscosité
  • Solution adaptée à chaque protéine grâce à la souplesse de la plateforme
  • Préservation de la stabilité des protéines
  • Profil de sécurité bien caractérisé (description des précédentes applications parentérales chez l'être humain et évaluation toxicologique disponibles sur demande)
  • Technologie brevetée pour une différenciation de la concurrence
Résultat : des produits thérapeutiques à base de protéines administrables par voie sous-cutanée pour améliorer l'observance et contribuer à éviter les hospitalisations.
Documentation produit apparentée
Page 1 sur 2
Ressources externes
Pharma's Almanac: Enabling Stable, High-Viscosity Injectable Drug Products with New Excipient Combinations
Les problèmes actuels liés à la viscosité et aux médicaments injectables, les raisons pour lesquelles la viscosité est devenue une préoccupation plus importante aujourd'hui que par le passé, et l'approche permettant de surmonter les principales contraintes.
Pharma's Almanac: Viscosity Reduction with An Excipient Platform and Feasibility Testing Service
À propos des défis actuels liés à la formulation et à la viscosité, de l'application de la Plateforme de réduction de viscosité et des avantages du service de tests de faisabilité.
The Medicine Maker: High Concentration Protein Therapeutics and their Viscosity
Les travaux de nos scientifiques sur les protéines thérapeutiques à haute concentration et leur viscosité, et ce que les solutions pourraient signifier pour les patients et leurs médicaments.
Accéder à Excipient Finder
Plateforme de réduction de la viscosité. Créez vos propres formulations de protéines.