Étalons de substances réglementées et de drogues illicites
Les substances réglementées et les drogues illicites sont des composés chimiques dont la fabrication, la distribution et l'utilisation sont réglementées ou prohibées par la loi en raison de leur abus, de l'addiction qu'ils provoquent, et de leurs effets indésirables sur la santé. Et qu'elles soient légalement réglementées pour un usage médical ou bien illégales, elles doivent être testées pour préserver la santé publique, prendre des décisions politiques mieux informées, et encourager un usage plus sûr des drogues.
Dépister et analyser de manière fiable et exacte les drogues reposent grandement sur la disponibilité et l'usage d'étalons de référence. Ces étalons de référence, d'une grande pureté et bien caractérisés, servent de référence de comparaison, ce qui garantit la validité et la précision des méthodes analytiques appliquées dans le dépistage des drogues. En établissant un cadre standardisé, les étalons de référence permettent d'obtenir des résultats uniformes et reproductibles entre laboratoires, facilitant l'exactitude de l'identification, la quantification et le contrôle qualité des drogues.
|
|
|
Products
Nous proposons une vaste sélection de matériaux de référence certifiés (MRC) et de matériaux de référence (MR) pour les substances réglementées et les drogues illicites, ainsi que leurs parent, métabolites, et étalons internes marqués de manière stable. Ces MRC et MR sont destinés à une grande variété d'applications d'analyse par chromatographie et spectrométrie de masse, comme le dépistage de stupéfiants en milieu clinique, les tests de toxicologie médicamenteuse, l'analyse de drogues en contexte médico-légal, l'analyse des médicaments et la recherche pharmaceutique, les tests de diagnostic cliniques, la détermination du profil et de la puissance du cannabis, les dépistages sportifs/anti-dopage, le suivi des prescriptions d'anti-douleur, les tests de dépistage urinaire, les tests d'alcoolémie, le dosage de l'alcool dans le sang, et le dépistage de drogue auprès des salariés.
La sélection Cerilliant® comprend une offre complète de matériaux de référence couvrant un large choix de drogues naturelles et de synthèse, notamment des opioïdes, des cannabinoïdes, des stimulants, des dépresseurs, des composés hallucinogènes, des stéroïdes, des anesthésiques dissociatifs, de nouveaux produits de synthèse ("designer drug") et des médicaments sur ordonnance.
Caractéristiques et avantages
- Traçabilité remontant jusqu'au SI et aux étalons d'ordre supérieur du NIST via une chaîne ininterrompue de comparaisons
- Produits avec une accréditation ISO/IEC 17025 et ISO 17034
- Accompagnés d'un certificat d'analyse complet pour un audit efficace
- Testés rigoureusement via des études de stabilité en temps réel pour garantir exactitude et durée de conservation
- Préparés par gravimétrie avec des balances de précision qualifiées pour garantir une incertitude minimale
- Scellés à la flamme sous argon dans des ampoules pour une longue durée de conservation
- Fournis sous un format exempt de DEA et pratique pour améliorer l'efficacité du laboratoire
Ressources apparentées
- Brochure: New Cerilliant Certified Reference Materials
Accuracy and Reliability is Our Standard
- Brochure: Novel Psychoactive Substances
Certified Reference Materials for Forensic Analysis, Clinical Toxicology & Drug Testing
- Flyer: LNE CRMs Now Available - Clinical Matrix CRMs from Real Patient Samples
We are proud to announce our partnership with The French Laboratoire National de Métrologie et d’Essai (LNE) as the official distributor of their CRMs.