1598347
USP
Ramipril Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ethyl (2S)2-[(3S,5aS,8aS, 9aS)-3-methyl-1,4-dioxodecahydro-1H-cyclopenta[e]pyrrolo[1,2-a]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutanoate, Ramipril diketopiperazine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ramipril
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N21[C@@H]3[C@H](C[C@H]2C(=O)N([C@H](C1=O)C)[C@@H](CCc4ccccc4)C(=O)OCC)CCC3
InChI
1S/C23H30N2O4/c1-3-29-23(28)19(13-12-16-8-5-4-6-9-16)24-15(2)21(26)25-18-11-7-10-17(18)14-20(25)22(24)27/h4-6,8-9,15,17-20H,3,7,10-14H2,1-2H3/t15-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
Clé InChI
KOVMAAYRBJCASY-JBDAPHQKSA-N
Description générale
Application
- Ramipril
- Ramipril Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable