1572536
USP
Propofol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3,3′-5,5′-Tetraisopropyldiphenol, Dipropofol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
propofol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1c(cc(cc1C(C)C)c2cc(c(c(c2)C(C)C)O)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C24H34O2/c1-13(2)19-9-17(10-20(14(3)4)23(19)25)18-11-21(15(5)6)24(26)22(12-18)16(7)8/h9-16,25-26H,1-8H3
Clé InChI
QAISRHCMPQROAX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Propofol
- Propofol Injectable Emulsion
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable