1493000
USP
Pamoic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,1′-Methylene-bis(2-hydroxy-3-naphthoic acid), 4,4′-Methylenebis(3-hydroxy-2-naphthoic acid), Embonic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cycloguanil, oxantel
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
≥300 °C (dec.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cc2ccccc2c(Cc3c(O)c(cc4ccccc34)C(O)=O)c1O
InChI
1S/C23H16O6/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29)
Clé InChI
WLJNZVDCPSBLRP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also, for use with USP monograph such as Pyrantel Pamoate.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable