1443500
USP
Miconazole nitrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(±)-Miconazole nitrate salt, 1-(2,4-Dichloro-β-[(2,4-dichlorobenzyl)oxy]phenethyl)imidazole
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
miconazole
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
ClC1=CC(Cl)=CC=C1C(OCC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)CN3C=CN=C3.[O-][N+](O)=O
InChI
1S/C18H14Cl4N2O.HNO3/c19-13-2-1-12(16(21)7-13)10-25-18(9-24-6-5-23-11-24)15-4-3-14(20)8-17(15)22;2-1(3)4/h1-8,11,18H,9-10H2;(H,2,3,4)
Clé InChI
MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Miconazole Nitrate Cream
- Miconazole Nitrate Topical Powder
- Miconazole Nitrate Vaginal Suppositories
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable