1431603
USP
Methyl palmitate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide palmitique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
methyl palmitate
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.4512 (lit.)
Point d'ébullition
185 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
32-35 °C (lit.)
Densité
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3
Clé InChI
FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Castor Oil
- Hydrogenated Castor Oil
- Polyglyceryl 3 Diisostearate
- Polyglyceryl Dioleate
- Polyoxyl 35 Castor Oil
- Polyoxyl 40 Hydrogenated Castor Oil
- Powdered Saw Palmetto
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113.0 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Protocoles
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
HPLC Analysis of Fatty Acid Methyl Esters (FAMES) on SUPELCOSIL™ LC-18