1370724
USP
Lufenuron Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-[(2,5-Dichloro-4-hydroxyphenyl)carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
lufenuron
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable