1370611
USP
Lovastatin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Dihydrolovastatin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
lovastatin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O1[C@@H](C[C@H](CC1=O)O)CC[C@@H]2[C@H]3[C@H](C[C@@H](C[C@@H]3OC(=O)[C@H](CC)C)C)C=C[C@@H]2C
InChI
1S/C24H38O5/c1-5-15(3)24(27)29-21-11-14(2)10-17-7-6-16(4)20(23(17)21)9-8-19-12-18(25)13-22(26)28-19/h6-7,14-21,23,25H,5,8-13H2,1-4H3/t14-,15-,16-,17-,18+,19+,20-,21-,23+/m0/s1
Clé InChI
IFIFFBWHLKGTMO-LDIGTXGYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable