1359958
USP
Levocetirizine amide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(R)-2-(2-{4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl}ethoxy)acetamide
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
levocetirizine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable