1336500
USP
Imidazole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiène, Glyoxaline
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Famille d'API
imidazole
Fabricant/nom de marque
USP
pKa (25 °C)
6.95
Point d'ébullition
256 °C (lit.)
Pf
88-91 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Clé InChI
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Clotrimazole
- Clotrimazole Topical Solution
- Perindopril Erbumine
- Moexipril Hydrochloride
- Clotrimazole Vaginal Inserts
- Sildenafil Citrate
- Clotrimazole Lozenges
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
293.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
145 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Protocoles
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.