Principaux documents
1324002
USP
Hydroquinone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,4-benzènediol, 1,4-dihydroxybenzène, HQ
About This Item
Formule linéaire :
C6H4-1,4-(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.11
Beilstein:
605970
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
3.81 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 132 °C)
Famille d'API
hydroquinone
Température d'inflammation spontanée
930 °F
Fabricant/nom de marque
USP
pb
285 °C (lit.)
Pf
172-175 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
Clé InChI
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La présentation de ce produit répond aux spécifications de la pharmacopée applicable. Toutes les informations qui accompagnent ce produit, y compris la FDS et les dépliants d′information éventuels, ont été rédigées et publiées sous le contrôle de l′autorité de pharmacopée compétente.Pour toute information complémentaire ou pour obtenir de l′aide, veuillez consulter le site Internet de la pharmacopée applicable.
Application
Étalon de référence de l'USP de l'hydroquinone, destiné aux essais et tests de qualité spécifiés dans les compendiums de l'USP.
Produit aussi destiné à être utilisé avec les monographies de l'USP suivantes :
  • Crème à l'hydroquinone
  • Solution topique d'hydroquinone
Remarque sur l'analyse
Ces produits ne doivent être utilisés qu′aux fins de tests et de dosages. Ils ne sont pas destinés à être administrés à l′homme ou à l′animal et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie, quelle qu′elle soit.  ​
Autres remarques
Des restrictions peuvent s′appliquer à la vente de ce produit.
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
329.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
165 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
J J Nordlund et al.
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV, 20(7), 781-787 (2006-08-11)
Hydroquinone is one of the most effective molecules for the treatment of hyperpigmentary disorders, with over 40 years of efficacy and safety data. Concerns over its safety have been raised because of the fact that it is a derivative of
Jacob Levitt
Journal of the American Academy of Dermatology, 57(5), 854-872 (2007-05-01)
Recently, the US Food and Drug Administration proposed a ban on over-the-counter hydroquinone mainly on the basis of high absorption, reports of exogenous ochronosis in humans, and murine hepatic adenomas, renal adenomas, and leukemia with large doses over extended time
Mekhala Chandra et al.
Acta dermato-venereologica, 92(3), 232-235 (2011-10-18)
Post-inflammatory hyperpigmentation after acne can be as troublesome as the acne itself. Hydroquinone, a tyrosinase inhibitor, in a 4% cream can be used safely twice daily for up to 6 months to treat post-inflammatory hyperpigmentation. The efficacy of this treatment
Douglas McGregor
Critical reviews in toxicology, 37(10), 887-914 (2007-11-21)
The toxicology of hydroquinone has been reviewed on a number of previous occasions. This review targets its potential for carcinogenicity and possible modes of carcinogenic action. The evaluation made by IARC (1999) of its carcinogenic risk to humans was that
Changming Chen et al.
Plant physiology, 166(1), 370-383 (2014-07-23)
A seed's ability to properly germinate largely depends on its oxidative poise. The level of reactive oxygen species (ROS) in Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) is controlled by a large gene network, which includes the gene coding for the hydrogen peroxide-scavenging enzyme