1317007
USP
Hydrocortisone 21-acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
21-acétate de 11β,17α,21-trihydroxy-4-pregnène-3,20-dione, 21-acétate de 17-hydroxycorticostérone, 21-acétate de 4-pregnène-11β,17α,21-triol-3,20-dione, Acétate de 17-α-hydroxycorticostérone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
hydrocortisone
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
223 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H32O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-18,20,26,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
Clé InChI
ALEXXDVDDISNDU-JZYPGELDSA-N
Informations sur le gène
human ... NR3C1(2908)
Description générale
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Hydrocortisone Acetate Cream
- Hydrocortisone Acetate Lotion
- Hydrocortisone Acetate Ointment
- Neomycin Sulfate and Hydrocortisone Acetate Ointment
- Neomycin Sulfate and Hydrocortisone Acetate Ophthalmic Suspension
- Oxytetracycline Hydrochloride and Hydrocortisone Acetate Ophthalmic Suspension
- Neomycin and Polymyxin B Sulfates and Hydrocortisone Acetate Cream
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable