1273820
USP
Flumazenil Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ethyl 8-hydroxy-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
flumazenil
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[n]21c(c(nc2)C(=O)OCC)CN(C(=O)c3c1ccc(c3)O)C
InChI
1S/C15H15N3O4/c1-3-22-15(21)13-12-7-17(2)14(20)10-6-9(19)4-5-11(10)18(12)8-16-13/h4-6,8,19H,3,7H2,1-2H3
Clé InChI
PCCARNSSXAGDHQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Flumazenil
- Flumazenil Injection
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable