1238002
USP
Equilin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,3,5(10),7-Estratétraène-3-ol-17-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
equilin
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
238-240 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@]12CC[C@H]3C(=CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C18H20O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3-5,10,14,16,19H,2,6-9H2,1H3/t14-,16+,18+/m1/s1
Clé InChI
WKRLQDKEXYKHJB-HFTRVMKXSA-N
Description générale
Application
- Conjugated Estrogens
- Conjugated Estrogens Tablets
- Equilin
- Esterified Estrogens
- Esterified Estrogens Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Lact. - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable