1193301
USP
Diethylene glycol monoethyl ether
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, CARBITOL™, Diethylene glycol ethyl ether, Ethyldiglycol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
4.63 (vs air)
Pression de vapeur
0.12 mmHg ( 20 °C)
Famille d'API
diethylene glycol
Limite d'explosivité
1.2 %, 135 °F
23.5 %, 182 °F
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.427 (lit.)
pb
202 °C (lit.)
Densité
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCOCCOCCO
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h7H,2-6H2,1H3
Clé InChI
XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup