1157013
USP
Cyclophosphamide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
cyclophosphamide
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
212-214 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
Cl.ClCCNCCCl
InChI
1S/C4H9Cl2N.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4H2;1H
Clé InChI
YMDZDFSUDFLGMX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No information available.
Point d'éclair (°C)
No information available.