1133828
USP
Cimifugin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(S)-7-(Hydroxymethyl)-2-(2-hydroxypropan-2-yl)-4-methoxy-2,3-dihydro-5H-furo[3,2-g]chromen-5-one, 2,3-Dihydro-4-methoxy-7-(hydroxymethyl)-2-(1-hydroxy-1-methylethyl)-5H-furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one, Cimitin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
USP
Famille d'API
cimifugin
Conditionnement
pkg of 15 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C16H18O6/c1-16(2,19)13-5-9-11(22-13)6-12-14(15(9)20-3)10(18)4-8(7-17)21-12/h4,6,13,17,19H,5,7H2,1-3H3/t13-/m0/s1
Clé InChI
ATDBDSBKYKMRGZ-ZDUSSCGKSA-N
Description générale
Application
- Siler Root
- Siler Root Dry Extract
- Siler Root Powder
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable