1091028
USP
1-Decanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-Decanol, n-Decyl alcohol, Alcohol C10
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
4.5 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 70 °C)
8.25 mmHg ( 100 °C)
Famille d'API
capric alcohol
Température d'inflammation spontanée
550 °F
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
pb
231 °C (lit.)
Pf
5-7 °C (lit.)
Densité
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCO
InChI
1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
Clé InChI
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - Pensky-Martens closed cup