1065480
USP
Beta Carotene
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
β-Carotene, β,β-Carotene, Provitamin A
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
carotenes
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C2=C(C)CCCC2(C)C)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
Clé InChI
OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Beta Carotene Capsules
- Beta Carotene Preparation
- Carotenes
- Oil-Soluble Vitamins Oral Solution
- Spirulina Tablets
- Spirulina
- Oil-Soluble Vitamins with Minerals Oral Solution
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
217.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103.3 °C - closed cup