1061005
USP
Benztropine mesylate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Benztropine mesylate, Benzatropine mesylate, Benzotropine mesylate, Benztropine methanesulfonate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
benztropine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CS(O)(=O)=O.CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@@H](C2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H25NO.CH4O3S/c1-22-18-12-13-19(22)15-20(14-18)23-21(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;1-5(2,3)4/h2-11,18-21H,12-15H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t18-,19+,20+;
Clé InChI
CPFJLLXFNPCTDW-BWSPSPBFSA-N
Informations sur le gène
human ... CHRM1(1128)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Benztropine Mesylate Injection
- Benztropine Mesylate Tablets
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable